Learn More
4-aminophtalimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498906 25 g 25g
11488906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498906 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17051.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3676-85-5 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3676-85-5
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.15
Numéro MDL MFCD00041854
Clé InChI PXRKCOCTEMYUEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminophthalimide, 5-aminoisoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5-amino, 5-amino-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5-amino-isoindole-1,3-dione, phthalimide, 4-amino, 5-amino-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 5-amino-2h-isoindole-1,3-dione, 5-amino-2h-benzo c azolidine-1,3-dione, 5-aminophthalimide
CID PubChem 72915
Nom IUPAC 5-aminoisoindole-1,3-dione
SMILES NC1=CC=C2C(=O)NC(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminophthalimide
Point de fusion 289°C to 291°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 97%