Learn More
4’-Aminopropiophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10416452 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10416452 10 g 10g
11965321 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10416452 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 401040100
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 70-69-9 | Molecular Formula: C9H11NO | Molecular Weight: 149.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-69-9
Formule moléculaire C9H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Numéro MDL MFCD00017113
Clé InChI FSWXOANXOQPCFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-aminopropiophenone, p-aminopropiophenone, 1-4-aminophenyl propan-1-one, 1-4-aminophenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-4-aminophenyl, 4-aminopropiophenone, propiophenone, 4'-amino, usaf uctl-1856, ethyl p-aminophenyl ketone, paraminopropiophenone
CID PubChem 6270
Nom IUPAC 1-(4-aminophényl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Aminopropiophenone
Point de fusion 135.0°C to 140.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2C6H4C(O)CH2CH3
Quantité 10 g
Merck Index 15,466
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol, insoluble in diethyl ether
Poids de la formule 149.19
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Aminopropiophenone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.