Learn More
4’-Aminopropiophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-Aminopropiophenone |
| Point de fusion | 135.0°C to 140.0°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Formule linéaire | NH2C6H4C(O)CH2CH3 |
| Quantité | 50 g |
| Merck Index | 15,466 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol, insoluble in diethyl ether |
| Poids de la formule | 149.19 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
- 4'-Aminopropiophenone
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.