Learn More
4-Aminopyrène, TRC
Code produit 30322836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322836 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322836 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA57717850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminopyrene
CAS 17075-03-5
Formule moléculaire C16H11N
Quantité 50 mg
Synonyme Pyren-4-amine
Formule InChI InChI=1S/C16H11N/c17-14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H,17H2
SMILES Nc1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23
Nom IUPAC pireno-4-amina
Poids moléculaire (g/mol) 217.27
Poids de la formule 217.0891