Learn More
Acide 4-aminopyridine-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15525906 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15525906 250 mg 250mg
15515906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15525906 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 455772500
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 100047-36-7
Formule moléculaire C6H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Clé InChI JRZBTJVSAANBEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminopicolinic acid, 4-aminopyridine-2-carboxylicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-amino, 4-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 4-amino-pyridine-2-carboxylic acid, 4-aminopicolinicacid, 4-amino-picolinsaure, pubchem22241, 2-carboxy-4-aminopyridine, picolinic acid, 4-amino
CID PubChem 2050132
Nom IUPAC Acide 4-aminopyridine-2-carboxylique
SMILES C1=CN=C(C=C1N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Point de fusion 319.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 138.12
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement