Learn More
4-aminopyridine-3-carboxaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11926361 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11926361 5 g 5g
11916361 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11926361 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437350050
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 42373-30-8 | C6H7N2O | 123.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42373-30-8
Formule moléculaire C6H7N2O
Poids moléculaire (g/mol) 123.13
Numéro MDL MFCD04038972
Clé InChI GTPZHMGXKZIHKW-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 4-aminonicotinaldehyde, 4-amino-3-formylpyridine, 4-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 4-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 4-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino-pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino, zlchem 837, pubchem7681, acmc-1aqvh
CID PubChem 2761033
Nom IUPAC 4-aminopyridine-3-carbaldéhyde
SMILES NC1=CC=[NH+]C=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 111.2°C to 112.7°C
Couleur Crème à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 122.13
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre