Learn More
4-Aminopyridine-3-carboxaldéhyde, tech. 85 %, Thermo Scientific™
Code produit 11434400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434400 1 g 1g
11444400 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11434400 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50028.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42373-30-8
Formule moléculaire C6H7N2O
Poids moléculaire (g/mol) 123.13
Numéro MDL MFCD04038972
Clé InChI GTPZHMGXKZIHKW-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 4-aminonicotinaldehyde, 4-amino-3-formylpyridine, 4-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 4-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 4-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino-pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino, zlchem 837, pubchem7681, acmc-1aqvh
CID PubChem 2761033
Nom IUPAC 4-aminopyridine-3-carbaldéhyde
SMILES NC1=CC=[NH+]C=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
Point de fusion 108°C to 112°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 122.13
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique