Learn More
4-aminopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11499573
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Code produit. 11499573
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12405.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 504-24-5 | C5H6N2 | 94.117 g/mol
It is used as a research tool, in characterizing subtypes of the potassium channel. It has also been used as a drug, to manage some of the symptoms of multiple sclerosis. In the laboratory, 4-AP is a useful pharmacological tool in studying various potassium conductances in physiology and biophysics. Spinal cord injury patients have also seen improvement with 4-AP therapy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans lʼeau (112 g/L à 20C). Soluble dans lʼéther éthylique, le benzène. Légèrement soluble dans la ligroine. Très soluble dans l’éthanol. Soluble dans le méthanol, lʼacétone, le tétrahydrofurane, lʼisopropanol, lʼacétonitrile, le N,N-diméthylformamide, le diméthylsulfoxyde et lʼéthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 504-24-5
Formule moléculaire C5H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 94.117
Numéro MDL MFCD00006439
Clé InChI NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
CID PubChem 1727
ChEBI CHEBI:34385
Nom IUPAC Pyridine-4-amine
SMILES C1=CN=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminopyridine
Point de fusion 157°C to 161°C
Densité 1.26
Point d’ébullition 273°C to 274°C
Point d’éclair 164°C (327°F)
Odeur Unpleasant
Quantité 50 g
Numéro UN UN2671
Beilstein 105782
Merck Index 14,3933
Informations sur la solubilité Soluble in water(112g/L at 20 deg C). Soluble in ethyl ether,benzene. Slightly soluble in ligroin. Very soluble in ethanol. Soluble in methanol,acetone,tetrahydrofuran,isopropanol,acetonitrile,N,N-dimethylformamide,dimethylsulfoxide,and ethanol.
Poids de la formule 94.12
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminopyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Aminopyridine