Learn More
4-aminopyrimidine-5-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15457557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457557 250 mg 250mg
15447557 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35706.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 4-aminopyrimidine-5-carboxaldéhyde est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16357-83-8
Formule moléculaire C5H5N3O
Poids moléculaire (g/mol) 123.115
Numéro MDL MFCD09991893
Clé InChI PDZKNPQAPGGAFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-pyrimidine-5-carbaldehyde, 4-amino-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-aminopyrimidine-5-carboxaldehyde, 4-amino-5-formylpyrimidine, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino, ambkkkkk712, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,4-amino, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino-8ci,9ci
CID PubChem 11228787
Nom IUPAC 4-aminopyrimidine-5-carbaldéhyde
SMILES C1=C(C(=NC=N1)N)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminopyrimidine-5-carboxaldehyde
Point de fusion 192°C to 200°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 123.11
Pourcentage de pureté 97%