Learn More
4-Aminopyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15403677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15403677 250 mg 250mg
11387139 1 g 1g
11397139 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15403677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27367.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 591-54-8 | C4H5N3 | 95.105 g/mol
4-Aminopyrimidine has been used in the preparation of 1:4-dihydro-4-imino-1-methylpyrimidine hydriodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-aminopyrimidine a été utilisée dans la préparation d’hydrure 1:4-dihydro-4-imino-1-méthylpyrimidine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-54-8
Formule moléculaire C4H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 95.105
Numéro MDL MFCD00006112
Clé InChI OYRRZWATULMEPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminopyrimidine, 4-pyrimidinamine, 4-pyrimidineamine, pyrimidin-4-ylamine, pyrimidine, 4-amino, 6-aminopyrimidine, 4-amino pyrimidine, pyrimidine-4-ylamine, pyrimidin-4-yl-amine, 4-pyrimidinamine 9ci
CID PubChem 68958
ChEBI CHEBI:38616
Nom IUPAC Pyrimidine-4-amine
SMILES C1=CN=CN=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminopyrimidine
Point de fusion 147°C to 152°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 95.11
Pourcentage de pureté 98%