Learn More
Chlorhydrate de 4-aminorésorcinol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Aminoresorcinol Hydrochloride |
| CAS | 34781-86-7 |
| Formule moléculaire | C6H7NO2. HCl |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 4-Amino-1,3-benzenediol Hydrochloride, 2,4-Dihydroxyaniline Hydrochloride, 4-Aminobenzene-1,3-diol Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7NO2.ClH/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9;/h1-3,8-9H,7H2;1H |
| SMILES | Cl.Nc1ccc(O)cc1O |
| Nom IUPAC | 4-aminobenceno-1,3-diol;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 161.58 |
| Poids de la formule | 161.0244 |