Learn More
Acide 4-aminosalicylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10386400 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10386400 100 g 100g
10172700 5 g 5g
10284410 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10386400 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104621000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 65-49-6 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-49-6
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Numéro MDL MFCD00007789
Clé InChI WUBBRNOQWQTFEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminosalicylic acid, aminosalicylic acid, p-aminosalicylic acid, rezipas, pamisyl, parasalindon, aminopar, deapasil, ferrosan, apacil
CID PubChem 4649
ChEBI CHEBI:27565
Nom IUPAC Acide 4-amino-2-hydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminosalicylic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 147°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H3(OH)CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 14, 579
Merck Index 15, 473
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dilute hno3 and dilute naoh,aceton,1g/21mL alcohol,slightly soluble in ether,practically insoluble in benzene,chloroform,,carbontetrachloride
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminosalicylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.