Learn More
Acide 4-aminosalicilique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Aminosalicylic acid |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,8H2,(H,10,11) |
| Poids de la formule | 153.0426 |
| Pourcentage de pureté | >95% |