Learn More
4-(Aminosulfonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, TRC
Code produit 30006444
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006444 250 mg 250mg
30005089 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30006444 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA629400250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91366-65-3
Formule moléculaire C6 H4 F N3 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 217.18
Nom IUPAC 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Aminosulfonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H4FN3O3S/c7-3-1-2-4(14(8,11)12)6-5(3)9-13-10-6/h1-2H,(H2,8,11,12)
Poids de la formule 216.9957