Learn More
4-(Aminosulfonyl)-N-cyclopropylbenzamide, TRC
Code produit 30312327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312327 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312327 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA453055100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Aminosulfonyl)-N-cyclopropylbenzamide
CAS 1044135-16-1
Formule moléculaire C10 H12 N2 O3 S
Quantité 100 mg
Synonyme Benzamide, 4-(aminosulfonyl)-N-cyclopropyl-, 4-(Aminosulfonyl)-N-cyclopropylbenzamide, AE 0852999
Formule InChI InChI=1S/C10H12N2O3S/c11-16(14,15)9-5-1-7(2-6-9)10(13)12-8-3-4-8/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,12,13)(H2,11,14,15)
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)NC2CC2
Nom IUPAC N-cyclopropyl-4-sulfamylbenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 240.28
Poids de la formule 240.0569