Learn More
4-(Aminosulfonyl)-N-cyclopropylbenzamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Aminosulfonyl)-N-cyclopropylbenzamide |
| CAS | 1044135-16-1 |
| Formule moléculaire | C10 H12 N2 O3 S |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Benzamide, 4-(aminosulfonyl)-N-cyclopropyl-, 4-(Aminosulfonyl)-N-cyclopropylbenzamide, AE 0852999 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12N2O3S/c11-16(14,15)9-5-1-7(2-6-9)10(13)12-8-3-4-8/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,12,13)(H2,11,14,15) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)NC2CC2 |
| Nom IUPAC | N-cyclopropyl-4-sulfamylbenzamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 240.28 |
| Poids de la formule | 240.0569 |