Learn More
4-aminothiophénol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10744401 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10744401 25 g 25g
10734211 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10744401 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104680250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1193-02-8 | C6H6NS | 124.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1193-02-8
Formule moléculaire C6H6NS
Poids moléculaire (g/mol) 124.18
Numéro MDL MFCD00007880
Clé InChI WCDSVWRUXWCYFN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-aminothiophenol, 4-mercaptoaniline, p-aminothiophenol, p-aminobenzenethiol, 4-amino thiophenol, benzenethiol, 4-amino, p-mercaptoaniline, benzenethiol, p-amino, p-aminophenylmercaptan, 4-aminophenyl mercaptan
CID PubChem 14510
Nom IUPAC 4-aminobenzénéthiol
SMILES NC1=CC=C([S-])C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminothiophenol
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 37.0°C to 43.0°C
Couleur Blanc à marron
Point d’ébullition 140.0°C to 145.0°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4SH
Quantité 25 g
Beilstein 13, 533
Poids de la formule 125.19
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Cristaux, flocons ou masse cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminothiophenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.