Learn More
4-Aminothiophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428026 100 g 100g
11408026 5 g 5g
11418026 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428026 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14082.22
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1193-02-8 | C6H6NS | 124.18 g/mol
4-Aminothiophenol is used in the synthesis of pectin-4-aminothiophenol conjugates and it forms self-assembled monolayers (SAMs) in the development of DNA. It is used in the detection of thrombin by protein recognition using surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS), which finds applications in silver and gold nano particles. It acts as a linker to thiol (SH) functionalizes multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-aminothiophénol est utilisé dans la synthèse de conjugués de pectine-4-aminothiophénol et forme des monocouches auto-assemblées (SAM) dans le développement de l’ADN. Il est utilisé dans la détection de la thrombine par la reconnaissance des protéines à l’aide de la spectroscopie Raman exaltée de surface (SERS), qui est utilisée dans les nanoparticules d’argent et d’or. Il agit comme liant pour les nanotubes de carbone à parois multiples (MWCNT) fonctionnalisés avec un thiol (SH).
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides, les chloroformates et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1193-02-8
Formule moléculaire C6H6NS
Poids moléculaire (g/mol) 124.18
Numéro MDL MFCD00007880
Clé InChI WCDSVWRUXWCYFN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-aminothiophenol, 4-mercaptoaniline, p-aminothiophenol, p-aminobenzenethiol, 4-amino thiophenol, benzenethiol, 4-amino, p-mercaptoaniline, benzenethiol, p-amino, p-aminophenylmercaptan, 4-aminophenyl mercaptan
CID PubChem 14510
Nom IUPAC 4-aminobenzénéthiol
SMILES NC1=CC=C([S-])C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminothiophenol
Point de fusion 37°C to 42°C
Point d’ébullition 156°C to 157°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Odeur Stench
Quantité 100 g
Numéro UN UN3263
Beilstein 906904
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 125.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristalline