Learn More
4-Anisonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Anisonitrile |
| CAS | 874-90-8 |
| Formule moléculaire | C8H7NO |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 4-Methoxy-benzonitrile, 1-Cyano-4-methoxybenzene, 4-Cyanoanisole, Aubepinenitrile, p-Cyanoanisole, p-Cyanophenyl Methyl Ether, p-Methoxybenzonitrile, p-Methoxycyanobenzene, p-Methoxyphenyl Cyanide, NSC 3777, NSC 71539 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7NO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C#N |
| Nom IUPAC | 4-méthoxybenzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 133.15 |
| Poids de la formule | 133.0528 |