Learn More
4-azabenzimidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446027 25 g 25g
11426027 1 g 1g
11436027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11446027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25051.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 273-21-2 | C6H5N3 | 119.13 g/mol
4-Azabenzimidazole is used in the preparation of imidazo[4,5-b]pyridine 4-oxide. It is also used as a reagent to prepare benzoylmethyl-substituted azoles which are inhibitors of nitric oxide synthase with antioxidant properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-L’azabenzimidazole est utilisé pour la préparation de l’imidazo[4,5-b]pyridine 4-oxyde. Il est également utilisé comme réactif pour préparer des azoles substitués au méthyle de benzoyle, qui sont des inhibiteurs de la synthase d’oxyde nitrique, avec des propriétés antioxydantes.
Solubilité
Soluble dans le diméthylformamide.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 273-21-2
Formule moléculaire C6H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 119.13
Numéro MDL MFCD00005579,MFCD01646138
Clé InChI GAMYYCRTACQSBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3h-imidazo 4,5-b pyridine, 4-azabenzimidazole, 1h-imidazo 4,5-b pyridine, 1-deazapurine, 3,4-diazaindole, 7-azabenzimidazole, imidazopyridine, 4h-imidazo 4,5-b pyridine, pyrido 2,3-d imidazole, azabenzimidazole
CID PubChem 67504
ChEBI CHEBI:59952
Nom IUPAC 1H-imidazo[4,5-b]pyridine
SMILES N1C=NC2=NC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Azabenzimidazole
Point de fusion 145°C to 150°C
Point d’ébullition 140°C to 150°C (0.1 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 2600
Informations sur la solubilité Soluble in dimethylformamide.
Poids de la formule 119.13
Pourcentage de pureté 99%