Learn More
Acide 4'-(azidométhyl)-[1,1'-biphényl]-2-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-(Azidomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid |
| CAS | 2758005-15-9 |
| Formule moléculaire | C14 H11 N3 O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 4'-(azidomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-methanoic acid, 2-[4-(azidomethyl)phenyl]benzoic acid, 4'-(Azidomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H11N3O2/c15-17-16-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14(18)19/h1-8H,9H2,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1c2ccc(CN=[N+]=[N-])cc2 |
| Nom IUPAC | Acide 2-[4-(azidométhyl)phényl]benzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 253.256 |
| Poids de la formule | 253.0851 |