Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-(Azidométhyl)benzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494206 5 g 5g
15484206 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494206 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58401.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1239481-05-0 | C13H18BN3O2 | 259.116 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stocker dans des conditions sèches et fraîches, dans des récipients bien scellés. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1239481-05-0
Formule moléculaire C13H18BN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 259.116
Numéro MDL MFCD20922785
Clé InChI CARNXRHOIGMOQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-azidomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb503, 4-azidomethyl benzeneboronic acid pinacol ester
CID PubChem 46872199
Nom IUPAC 2-[4-(azidométhyl)phényl]-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN=[N+]=[N-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 5 g
Poids de la formule 260.12
Pourcentage de pureté 95%