Learn More
(4-Azidophényl)méthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4-Azidophenyl)methanol |
| CAS | 31499-54-4 |
| Formule moléculaire | C7 H8 N3 O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 4-(Hydroxymethyl)phenyl Azide, 4-Azidobenzyl Alcohol, p-Azidobenzyl Alcohol4-Azidobenzenemethanol, p-Azido-benzyl Alcohol |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8N3O/c8-10-9-7-3-1-6(5-11)2-4-7/h1-4,8,11H,5H2/q+1 |
| SMILES | OCc1ccc(cc1)N=[N+]=N |
| Nom IUPAC | [4-(hydroxyméthyl)phényl]imino-iminoazium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.158 |
| Poids de la formule | 150.066 |