Learn More
4-[b-(5-Methylpyrazinyl-2-carboxamido)ethyl]benzene Sulfonamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide |
| CAS | 33288-71-0 |
| Formule moléculaire | C14 H16 N4 O3 S |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 2-Pyrazinecarboxamide, N-[2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-5-methyl-, Pyrazinecarboxamide, 5-methyl-N-(p-sulfamoylphenethyl)- (8CI), Pyrazinecarboxamide, N-[2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-5-methyl- (9CI), N-[2-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-5-methyl-2-pyrazinecarboxamide, 4-[2-(5-Methylpyrazine-2-carboxamido)ethyl]benzenesulfonamide, 4-[2-(5-Methylpyrazinyl-2-carboxamido)ethyl]benzenesulfonamide, 5-Methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide, 5-Methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide, 4-[β-(5-Methylpyrazinyl-2-carboxamido)ethyl]benzene Sulfonamide, N-{2-[(4-Aminosulfonyl)phenyl]ethyl}-5-methylpyrazinecarboxamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-10-8-18-13(9-17-10)14(19)16-7-6-11-2-4-12(5-3-11)22(15,20)21/h2-5,8-9H,6-7H2,1H3,(H,16,19)(H2,15,20,21) |
| SMILES | Cc1cnc(cn1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N |
| Nom IUPAC | 5-methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 320.37 |
| Poids de la formule | 320.0943 |