Learn More
4-Benzofurazancarboxaldéhyde, TRC
Code produit 30338883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338883 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338883 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB207680100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzofurazancarboxaldehyde
CAS 32863-32-4
Formule moléculaire C7 H4 N2 O2
Quantité 100 mg
Synonyme 2,1,3-Benzoxadiazole-4-Carbaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C7H4N2O2/c10-4-5-2-1-3-6-7(5)9-11-8-6/h1-4H
SMILES O=Cc1cccc2nonc12
Nom IUPAC 2,1,3-benzoxadazole-4-carbaldémol
Poids moléculaire (g/mol) 148.12
Poids de la formule 148.0273