Learn More
Acide 4-benzoylbenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487207
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité unitSize
11487207 1 g 1g
11497207 5 g 5g
11407217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11487207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14993.03
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 611-95-0 | C14H10O3 | 226.231 g/mol
4-Benzoylbenzoic acid,is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4benzoylbenzoïque est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants, etc.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau (en partie).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Conserver le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 611-95-0
Formule moléculaire C14H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 226.231
Numéro MDL MFCD00002560
Clé InChI IFQUPKAISSPFTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-benzoylbenzoic acid, benzoic acid, 4-benzoyl, 4-carboxybenzophenone, 4-benzoyl-benzoic acid, 4-phenylcarbonyl benzoic acid, benzoic acid, p-benzoyl, benzophenone-4-carboxylic acid, 4-benzoyl benzoic acid, pubchem14544, acmc-209mpx
CID PubChem 69147
Nom IUPAC Acide 4-benzoylbenzoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 4-Benzoylbenzoic acid
Point de fusion 198°C to 200°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 1960224
Poids de la formule 226.23
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Benzoylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Benzoylbenzoic acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.