Learn More
Acide 4-benzoylbenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497207 5 g 5g
11487207 1 g 1g
11407217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14993.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 611-95-0 | C14H10O3 | 226.231 g/mol
4-Benzoylbenzoic acid,is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4benzoylbenzoïque est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants, etc.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau (en partie).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Conserver le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-95-0
Formule moléculaire C14H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 226.231
Numéro MDL MFCD00002560
Clé InChI IFQUPKAISSPFTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-benzoylbenzoic acid, benzoic acid, 4-benzoyl, 4-carboxybenzophenone, 4-benzoyl-benzoic acid, 4-phenylcarbonyl benzoic acid, benzoic acid, p-benzoyl, benzophenone-4-carboxylic acid, 4-benzoyl benzoic acid, pubchem14544, acmc-209mpx
CID PubChem 69147
Nom IUPAC Acide 4-benzoylbenzoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzoylbenzoic acid
Point de fusion 198°C to 200°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 1960224
Poids de la formule 226.23
Pourcentage de pureté 99%