Learn More
Acide 4-benzoylbenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10224610 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10224610 5 g Flacon en verre 5g
10647874 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10224610 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105720050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 611-95-0 | C14H10O3 | 226.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 611-95-0
Formule moléculaire C14H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Numéro MDL MFCD00002560
Clé InChI IFQUPKAISSPFTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-benzoylbenzoic acid, benzoic acid, 4-benzoyl, 4-carboxybenzophenone, 4-benzoyl-benzoic acid, 4-phenylcarbonyl benzoic acid, benzoic acid, p-benzoyl, benzophenone-4-carboxylic acid, 4-benzoyl benzoic acid, pubchem14544, acmc-209mpx
CID PubChem 69147
Nom IUPAC Acide 4-benzoylbenzoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Benzoylbenzoic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 197.0°C to 200.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5COC6H4CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 10, 753
Poids de la formule 226.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Benzoylbenzoic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.