Learn More
Acide 4-benzoylbenzoïque, TRC
Code produit 30332121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332121 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332121 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2083402.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzoylbenzoic acid
CAS 611-95-0
Formule moléculaire C14H10O3
Quantité 2.5 g
Synonyme 4-Benzoylbenzoic Acid, 4-Carboxybenzophenone, Benzophenone-4-carboxylic Acid, NSC 37115, p-Benzoylbenzoic Acid, p-Carboxybenzophenone
Formule InChI InChI=1S/C14H10O3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9H,(H,16,17)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2)=O)C=C1
Nom IUPAC Acide 4-benzoylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Poids de la formule 226.06