Learn More
Acide 4-benzoylbenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Benzoylbenzoic acid |
| CAS | 611-95-0 |
| Formule moléculaire | C14H10O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-Benzoylbenzoic Acid, 4-Carboxybenzophenone, Benzophenone-4-carboxylic Acid, NSC 37115, p-Benzoylbenzoic Acid, p-Carboxybenzophenone |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H10O3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9H,(H,16,17) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2)=O)C=C1 |
| Nom IUPAC | Acide 4-benzoylbenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 226.23 |
| Poids de la formule | 226.06 |