Learn More
4-benzoylbiphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423047
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11423047 25 g 25g
11433047 100 g 100g
11443047 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15573.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2128-93-0 | C19H14O | 258.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2128-93-0
Formule moléculaire C19H14O
Poids moléculaire (g/mol) 258.32
Numéro MDL MFCD00003079
Clé InChI LYXOWKPVTCPORE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzoylbiphenyl, 4-phenylbenzophenone, p-phenylbenzophenone, benzophenone, 4-phenyl, p-benzoylbiphenyl, 4-diphenyl phenyl ketone, p-biphenylyl phenyl ketone, trigonal 12, 4-biphenylyl phenyl ketone, methanone, 1,1'-biphenyl-4-ylphenyl
CID PubChem 75040
Nom IUPAC Phényl-(4-phénylphényl)méthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzoylbiphenyl
Point de fusion 98°C to 103°C
Quantité 25 g
Beilstein 1876092
Poids de la formule 258.32
Pourcentage de pureté 99%