Learn More
4-benzoylbiphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433047 100 g 100g
11423047 25 g 25g
11443047 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15573.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 2128-93-0 | C19H14O | 258.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2128-93-0
Formule moléculaire C19H14O
Poids moléculaire (g/mol) 258.32
Numéro MDL MFCD00003079
Clé InChI LYXOWKPVTCPORE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzoylbiphenyl, 4-phenylbenzophenone, p-phenylbenzophenone, benzophenone, 4-phenyl, p-benzoylbiphenyl, 4-diphenyl phenyl ketone, p-biphenylyl phenyl ketone, trigonal 12, 4-biphenylyl phenyl ketone, methanone, 1,1'-biphenyl-4-ylphenyl
CID PubChem 75040
Nom IUPAC Phényl-(4-phénylphényl)méthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3
Specifica
Nom chimique ou matériau 4-Benzoylbiphenyl
Point de fusion 98°C to 103°C
Quantité 100 g
Beilstein 1876092
Poids de la formule 258.32
Pourcentage de pureté 99%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.