Learn More
4-Benzoylbiphényl, TRC
Code produit 30008743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008743 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30008743 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB19822025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenylbenzophenon
CAS 2128-93-0
Formule moléculaire C19 H14 O
Quantité 25 g
Synonyme Benzophenone, 4-phenyl- (6CI,7CI,8CI), [1,1'-Biphenyl]-4-ylphenylmethanone, (Biphenyl-4-yl)(phenyl)methanone, 4-(Phenylcarbonyl)biphenyl, 4-Benzoyl-1,1'-biphenyl, 4-Benzoylbiphenyl, 4-Biphenylyl phenyl ketone, 4-Phenylbenzophenone, 4-Phenylphenyl phenyl methanone, Eusolex 3490, Genocure PBZ, NSC 55283, NSC 97365, Phenyl p-biphenylyl ketone, Runtecure 1059, Speedcure BPZ, Speedcure PBZ, Trigonal 12, p-Benzoylbiphenyl, p-Biphenylyl phenyl ketone, p-Phenylbenzophenone
Formule InChI InChI=1S/C19H14O/c20-19(17-9-5-2-6-10-17)18-13-11-16(12-14-18)15-7-3-1-4-8-15/h1-14H
SMILES O=C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)c3ccccc3
Nom IUPAC Phényl-(4-phénylphényl)méthanone
Poids moléculaire (g/mol) 258.31
Poids de la formule 258.1045