Learn More
Acide 4-benzoylbutyrique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10773963 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10773963 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10773963 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105740250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1501-05-9 | C11H12O3 | 192.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzoylbutyric acid
Note relative au nom 97%
CAS 1501-05-9
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 124°C to 128°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H12O3
Formule linéaire C6H5CO(CH2)3CO2H
Numéro MDL MFCD00004411
Quantité 25 g
Beilstein 10, 708
Synonyme 4-benzoylbutyric acid, 5-oxo-5-phenylvaleric acid, benzenepentanoic acid, .delta.-oxo, 4-benzoyl-butyric acid, timtec-bb sbb007811, 5-oxo-5-phenyl-pentanoic acid, 4-benzoylbutyric acid;4-benzoylbutanoic acid, butanoic acid, 4-benzoyl, 4-benzoylbutyricacid
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in benzene (warm),chloroform,ethanol,,dichloromethane,ethyl acetate,aqueous alkali,insoluble in hexane
Clé InChI SHKWSBAVRQZYLE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide 5-oxo-5-phénylpentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 192.21
CID PubChem 73914
Poids de la formule 192.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Benzoylbutyric acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.