Learn More
Acide 4-benzoylbutyrique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11316756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11316756 25 g 25g
11306756 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11316756 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04013.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1501-05-9 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
4-Benzoylbutyric acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-benzoylbutyrique est une importante matière première et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1501-05-9
Formule moléculaire C11H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.214
Numéro MDL MFCD00004411
Clé InChI SHKWSBAVRQZYLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzoylbutyric acid, 5-oxo-5-phenylvaleric acid, benzenepentanoic acid, .delta.-oxo, 4-benzoyl-butyric acid, timtec-bb sbb007811, 5-oxo-5-phenyl-pentanoic acid, 4-benzoylbutyric acid;4-benzoylbutanoic acid, butanoic acid, 4-benzoyl, 4-benzoylbutyricacid
CID PubChem 73914
Nom IUPAC Acide 5-oxo-5-phénylpentanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzoylbutyric acid
Point de fusion 126°C to 128°C
Quantité 25 g
Beilstein 641947
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 192.21
Pourcentage de pureté 97%