Learn More
Chlorhydrate de 4-benzoylpipéridine, TRC
Product Code. 30346295
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30346295 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30346295 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB208700100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Benzoylpiperidine, Hydrochloride
CAS 25519-80-6
Formule moléculaire C12 H15 N O . Cl H
Quantité 100 mg
Synonyme Umeclidinium Bromide Impurity 14 HCl
Formule InChI InChI=1S/C12H15NO.ClH/c14-12(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-13-9-7-11;/h1-5,11,13H,6-9H2;1H
SMILES Cl.O=C(C1CCNCC1)c2ccccc2
Nom IUPAC phényl(pipéridine-4-yl)méthanone ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 225.71
Poids de la formule 225.092