Learn More
Chlorhydrate de 4-benzoylpipéridine, TRC
Code produit 30345112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345112 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345112 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB20870050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzoylpiperidine, Hydrochloride
CAS 25519-80-6
Formule moléculaire C12 H15 N O . Cl H
Quantité 50 mg
Synonyme Umeclidinium Bromide Impurity 14 HCl
Formule InChI InChI=1S/C12H15NO.ClH/c14-12(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-13-9-7-11;/h1-5,11,13H,6-9H2;1H
SMILES Cl.O=C(C1CCNCC1)c2ccccc2
Nom IUPAC phényl(pipéridine-4-yl)méthanone ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 225.71
Poids de la formule 225.092