Learn More
4-benzoylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10570332 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10570332 5 g Flacon en verre 5g
10275480 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10570332 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154090050
 Article restreint
Expédition estimée: 22-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 14548-46-0 | C12H9NO | 183.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14548-46-0
Formule moléculaire C12H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 183.21
Numéro MDL MFCD00006430
Clé InChI SKFLCXNDKRUHTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzoylpyridine, phenyl pyridin-4-yl methanone, phenyl 4-pyridyl ketone, methanone, phenyl-4-pyridinyl, phenyl 4-pyridinyl methanone, 4-pyridyl phenyl ketone, pyridine, 4-benzoyl, ketone, phenyl 4-pyridyl, gamma-benzoylpyridine, 4-benzoyl pyridine
CID PubChem 26731
Nom IUPAC Phényl(pyridine-4-yl)méthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=NC=C2
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Benzoylpyridine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 68.0°C to 72.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 315.0°C
Point d’éclair 150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CO(C5H4N)
Quantité 5 g
Beilstein 21, 331
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,very soluble in ether & ethanol
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou morceaux cristallins
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Benzoylpyridine
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.