Learn More
4-benzyl-2-(chlorométhyl)morpholine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10437262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10437262 10 g 10g
10427262 1 g -
10416774 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10437262 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL01000EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 40987-25-5
Formule moléculaire C12H16ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 225.72
Numéro MDL MFCD02681886
Clé InChI GVWRZZNYCOTWNN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 4-benzyl-2-chloromethyl morpholine, 4-benzyl-2-chloromethyl-morpholine, 2-chloromethyl-4-benzylmorpholine, morpholine, 2-chloromethyl-4-phenylmethyl, pubchem12932, 3-chloromethyl-4-phenylmethyl morpholine, 2-chloromethyl-4-benzyl morpholine, 2-chloromethyl-4-benzyl-morpholine
CID PubChem 2801562
Nom IUPAC 4-benzyl-2-(chloromethyl)morpholine
SMILES ClCC1CN(CC2=CC=CC=C2)CCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyl-2-(chloromethyl)morpholine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 225.72
Pourcentage de pureté 97%