Learn More
4-Benzyl-2-méthyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione, TRC
Code produit 30334990
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30334990 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30334990 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB28572510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione
CAS 327036-89-5
Formule moléculaire C10 H10 N2 O2 S
Quantité 10 mg
Synonyme TDZD 8 - Bio-X TM
Formule InChI InChI=1S/C10H10N2O2S/c1-11-9(13)12(10(14)15-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
SMILES CN1SC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O
Nom IUPAC 4-benzyl-2-méthyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione
Poids moléculaire (g/mol) 222.26
Poids de la formule 222.0463