Learn More
Acide 4-benzyl-2-morpholinecarboxylique de chlorhydrate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10407042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10407042 250 mg 250mg
10252922 1 g 1g
10197814 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10407042 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC12401CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 135072-15-0
Formule moléculaire C12H16ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 257.714
Numéro MDL MFCD02682031
Clé InChI CEDXMALCJZSQHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride, 4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 4-benzyl-2-carboxymorpholine hydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylicacidhydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hcl, 4-benzyl-morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 2-morpholinecarboxylic acid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride, 2-morpholinecarboxylicacid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride 1:1, acmc-1by3p, ksc173i6l
CID PubChem 2776352
Nom IUPAC Acide 4-benzylmorpholine-2-carboxylique ; chlorhydrate
SMILES C1COC(CN1CC2=CC=CC=C2)C(=O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
% min. CAS 97
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 257.72
Pourcentage de pureté 97%