Learn More
4-Benzyl-4-hydroxyperidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497587 25 g 25g
11477587 1 g 1g
11487587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15664.14
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 51135-96-7 | C12H17NO | 191.274 g/mol
It is a building block used for the synthesis of various compounds, having therapeutic properties, such as synthesis of 4-Benzimidazolyl-piperidinylcarbonyl-piperidine analogs as histamine H3 antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un bloc de construction utilisé pour la synthèse de divers composés possédant des propriétés thérapeutiques, comme la synthèse d’analogues 4-benzymidazolyle-pipéridinylcarbonyle-pipéridine comme antagonistes H3 de l’histamine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51135-96-7
Formule moléculaire C12H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 191.274
Numéro MDL MFCD00023147
Clé InChI KJZBZOFESQSBCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-benzyl, 4-benzyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 4-phenylmethyl, acmc-20amoy, pubchem16262, 4benzyl-piperidin-4-ol, maybridge3_002978, 4-benzyl-piperidin-4-ol, 4-benzyl-4-piperidinol #
CID PubChem 98152
Nom IUPAC 4-benzylpipéridine-4-ol
SMILES C1CNCCC1(CC2=CC=CC=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Point de fusion ∼80°C
Quantité 25 g
Beilstein 1451803
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 191.27
Pourcentage de pureté 97%