Learn More
4-Benzyl-4-pipéridinol, TRC
Code produit 30341699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341699 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341699 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB28877010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyl-4-piperidinol
CAS 51135-96-7
Formule moléculaire C12 H17 N O
Quantité 10 g
Synonyme 4-Piperidinol, 4-(phenylmethyl)-, 4-(Phenylmethyl)-4-piperidinol, 4-Benzyl-4-hydroxypiperidine, 4-Benzyl-4-piperidinol, 4-Hydroxy-4-benzylpiperidine, 4-Hydroxy-4-phenylmethylpiperidine, NSC 83237
Formule InChI InChI=1S/C12H17NO/c14-12(6-8-13-9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13-14H,6-10H2
SMILES OC1(Cc2ccccc2)CCNCC1
Nom IUPAC 4-benzylpipéridine-4-ol
Poids moléculaire (g/mol) 191.27
Poids de la formule 191.131