Learn More
4-Benzylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369885 5 g 5g
11359885 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11369885 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19873.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1135-12-2 | C13H13N | 183.254 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1135-12-2
Formule moléculaire C13H13N
Poids moléculaire (g/mol) 183.254
Numéro MDL MFCD00047861
Clé InChI WDTRNCFZFQIWLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminodiphenylmethane, benzenamine, 4-phenylmethyl, 4-benzyl-phenylamine, 4-benzylbenzenamine, 4-benzylphenylamine, 4-benzylaniline, hcl, 4-benzyl aniline, 4-benzyl-aniline, #, p-aminodiphenylmethan
CID PubChem 136914
Nom IUPAC 4-benzylaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzylaniline
Point de fusion 35°C to 38°C
Point d’ébullition 142°C to 144°C (1 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 2208463
Poids de la formule 183.25
Pourcentage de pureté 98%