Learn More
4-Benzylaniline, TRC
Code produit 30342534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342534 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342534 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2300051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Benzylaniline
CAS 1135-12-2
Formule moléculaire C13H13N
Quantité 1 g
Synonyme 4-(Phenylmethyl)benzenamine, α-Phenyl-p-toluidine, 4-(Phenylmethyl)aniline, 4-Aminodiphenylmethane, 4-Benzylbenzenamine, 4-Benzylphenylamine, p-Aminodiphenylmethane, p-Benzylaniline
Formule InChI InChI=1S/C13H13N/c14-13-8-6-12(7-9-13)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10,14H2
SMILES NC(C=C1)=CC=C1CC2=CC=CC=C2
Nom IUPAC 4-benzylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 183.25
Poids de la formule 183.1