Learn More
4-benzylbiphényle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448346
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11448346 5 g 5g
11458346 25 g 25g
11468346 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11448346 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15392.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 613-42-3 | C19H16 | 244.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 613-42-3
Formule moléculaire C19H16
Poids moléculaire (g/mol) 244.34
Numéro MDL MFCD00041831
Clé InChI AGPLQTQFIZBOLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzylbiphenyl, 4-phenylmethyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-phenylmethyl, benzylbiphenyl, p-benzylbiphenyl, 4-phenyldiphenylmethane, 1-phenyl-4-benzylbenzene, 1, 4-phenylmethyl, acmc-1bh4u, 1-benzyl-4-phenyl-benzene
CID PubChem 69174
Nom IUPAC 4-benzyl-1,1'-biphenyl
SMILES C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzylbiphenyl
Point de fusion 84°C to 87°C
Point d’ébullition 285°C to 286°C (110 mmHg)
Point d’éclair 208°C (406°F)
Quantité 5 g
Beilstein 2047066
Poids de la formule 244.34
Pourcentage de pureté ≥98%