Learn More
4-Benzylmorpholine-2-carbonitrile, TRC
Code produit 30342332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342332 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342332 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB53516050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzylmorpholine-2-carbonitrile
CAS 126645-52-1
Formule moléculaire C12H14N2O
Quantité 50 mg
Synonyme 4-(Phenylmethyl)-2-morpholinecarbonitrile, 2-Cyano-4-benzylmorpholine
Formule InChI InChI=1S/C12H14N2O/c13-8-12-10-14(6-7-15-12)9-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-7,9-10H2
SMILES N#CC1CN(Cc2ccccc2)CCO1
Nom IUPAC 4-benzylmorpholine-2-carbitrile
Poids moléculaire (g/mol) 202.25
Poids de la formule 202.1106