Learn More
4-Benzylmorpholine-2-carbonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Benzylmorpholine-2-carbonitrile |
| CAS | 126645-52-1 |
| Formule moléculaire | C12H14N2O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 4-(Phenylmethyl)-2-morpholinecarbonitrile, 2-Cyano-4-benzylmorpholine |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H14N2O/c13-8-12-10-14(6-7-15-12)9-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-7,9-10H2 |
| SMILES | N#CC1CN(Cc2ccccc2)CCO1 |
| Nom IUPAC | 4-benzylmorpholine-2-carbitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 202.25 |
| Poids de la formule | 202.1106 |