Learn More
Acide de chlorhydrate 4-benzylmorpholine-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15499246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499246 250 mg 250mg
15479246 1 g 1g
15489246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15499246 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64918.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135072-15-0
Formule moléculaire C12H16ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 257.714
Numéro MDL MFCD02682031
Clé InChI CEDXMALCJZSQHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride, 4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 4-benzyl-2-carboxymorpholine hydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylicacidhydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hcl, 4-benzyl-morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 2-morpholinecarboxylic acid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride, 2-morpholinecarboxylicacid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride 1:1, acmc-1by3p, ksc173i6l
CID PubChem 2776352
Nom IUPAC Acide 4-benzylmorpholine-2-carboxylique ; chlorhydrate
SMILES C1COC(CN1CC2=CC=CC=C2)C(=O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Point de fusion 244°C to 245°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2811
Beilstein 14403086
Poids de la formule 257.71
Pourcentage de pureté 97%