Learn More
Acide de chlorhydrate 4-benzylmorpholine-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15555206 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize':
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
15555206 5 g 5g
15545206 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15555206 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 456690050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 135072-15-0
Formule moléculaire C12H15NO3·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 257.72
Clé InChI CEDXMALCJZSQHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride, 4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 4-benzyl-2-carboxymorpholine hydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylicacidhydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hcl, 4-benzyl-morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 2-morpholinecarboxylic acid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride, 2-morpholinecarboxylicacid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride 1:1, acmc-1by3p, ksc173i6l
CID PubChem 2776352
Nom IUPAC Acide 4-benzylmorpholine-2-carboxylique ; chlorhydrate
SMILES C1COC(CN1CC2=CC=CC=C2)C(=O)O.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Point de fusion 244.0°C to 248.0°C
Analyse élémentaire 53.69 to 58.16% (C) 5.22 to 5.65% (N)
Spectre IR Authentic
Quantité 5 g
Poids de la formule 257.72
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.